Principaux documents
S61612
3-CHLORO-4-[(3-NITROBENZOYL)OXY]PHENYL 3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H11ClN2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.772
Numéro MDL:
Autres remarques