Principaux documents
S61582
2-{[1-(BENZOYLOXY)-2-NAPHTHYL]METHYL}-1-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
S61582-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S61582-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C35H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.579
Numéro MDL:
70,50 €