Principaux documents
S613274
1-ALLYL-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
S613274-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S613274-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.11
Numéro MDL:
70,50 €