Principaux documents
S613258
1-(N-(3,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMOYL)PIPERIDINE
AldrichCPR
S613258-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S613258-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H14Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.164
Numéro MDL:
70,50 €