Principaux documents
S613053
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-METHYLUREA
AldrichCPR
S613053-250MG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S613053-250MG
183,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.072
Numéro MDL:
183,00 €