Principaux documents
S610305
1-PHENETHYL-3-PHENYLUREA
AldrichCPR
S610305-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S610305-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.308
Numéro MDL:
110,00 €