Principaux documents
S607649
8-QUINOLYL N-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S607649-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S607649-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.621
Numéro MDL:
70,50 €