Principaux documents
S605875
METHYL 3-(4-PENTADECYLBENZOYL)DITHIOCARBAZATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H40N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.727
Numéro MDL:
Autres remarques