Principaux documents
S599735
2-(2-BENZOYLPHENYL)-4H-3,1-BENZOXAZINONE
AldrichCPR
S599735-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S599735-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.343
Numéro MDL:
178,00 €