Principaux documents
S597457
8-QUINOLYL N-(4-BROMOPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S597457-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S597457-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.182
Numéro MDL:
70,50 €