Principaux documents
S597163
METHYL 4-TERT-BUTYL-2-METHYLCYCLOHEXANECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.335
Numéro MDL:
Autres remarques