Principaux documents
S595527
2-METHYL-8-QUINOLYL N-(3-CHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.758
Numéro MDL:
Autres remarques