Principaux documents
S589764
5-CHLORO-2,4-DIMETHOXY-N-(2-THIENYLMETHYLENE)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.763
Numéro MDL:
Autres remarques