Principaux documents
S584525
ALPHA,ALPHA'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)BIS(2'-HYDROXYACETOPHENONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.409
Numéro MDL:
Autres remarques