Principaux documents
S58239
2,3,4,5-TETRAMETHYL-BICYCLO(4.2.0)OCTA-1(6),2,4-TRIENE
AldrichCPR
S58239-25MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S58239-25MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.261
Numéro MDL:
70,50 €