Principaux documents
S578800
1-HEXADECANESULFONIC ACID (3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H41N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.741
Numéro MDL:
Autres remarques