Principaux documents
S57801
(8-BROMO-NAPHTHALEN-1-YL)-METHANOL
AldrichCPR
S57801-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S57801-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.098
Numéro MDL:
110,00 €