Principaux documents
S576883
1,1'-BUTADIYNYLENEDICYCLOHEXANOL
AldrichCPR
S576883-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S576883-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.353
Numéro MDL:
110,00 €