Principaux documents
S57232
3-(TRITYL-AMINO)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.418
Numéro MDL:
110,00 €