Principaux documents
S569739
4-MORPHOLINO-3-(MORPHOLINOSULFONYL)-ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.405
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.