Principaux documents
S567868
N-VANILLYLNONANOAMIDE
AldrichCPR
S567868-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S567868-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H27NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.41
Numéro MDL:
158,00 €