Principaux documents
S566861
N,N-DIMETHYLTETRAHYDRO-3-THIOPHENAMINE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
S566861-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S566861-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
29,20 €