Principaux documents
S560618
2,6-DIHYDROXYBENZOIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S560618-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S560618-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H5NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.105
Numéro MDL:
158,00 €