Principaux documents
S55884
N-(2,6-DIMETHYL-PHENYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.372
Numéro MDL:
Autres remarques