Principaux documents
S555509
N-BENZYL-4-CHLORO-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
S555509-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S555509-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.738
Numéro MDL:
29,20 €