Principaux documents
S549037
2-METHYL-2-(3-NITROPHENYL)-1,3-DIOXOLANE
AldrichCPR
S549037-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S549037-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.203
Numéro MDL:
29,20 €