Principaux documents
S548634
N-(2-METHOXYPHENYL)MALEIMIDE
AldrichCPR
S548634-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S548634-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.199
Numéro MDL:
158,00 €