Principaux documents
S548510
2-(2-AMINOPHENYLTHIO)-N-(2-CHLOROPHENYL)-SUCCINIMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.811
Numéro MDL:
Autres remarques