Principaux documents
S547522
N-(3-(DIMETHYLAMINO)-PROPYL)-DITHIOCARBAMIC ACID, AMMONIUM SALT
AldrichCPR
S547522-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S547522-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H17N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.35
Numéro MDL:
29,20 €