Principaux documents
S540986
2-CHLORO-5-NITROBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S540986-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S540986-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3ClNNaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.601
Numéro MDL:
110,00 €