Principaux documents
S538558
2-(META-TOLYLOXY)-ETHANOL
AldrichCPR
S538558-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S538558-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.195
Numéro MDL:
29,20 €