Principaux documents
S531944
3'-NITROBUTYROPHENONE
AldrichCPR
S531944-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S531944-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.204
Numéro MDL:
29,20 €