Principaux documents
S528447
4-(TERT.-PENTYL)-CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S528447-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S528447-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.281
Numéro MDL:
158,00 €