Principaux documents
S528161
2-BENZYLIDENEHEPTYL ACETATE
AldrichCPR
S528161-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S528161-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.353
Numéro MDL:
158,00 €