Principaux documents
S525022
3-CHLOROPHENYL 2-DECYLOXY-5-NITROBENZYL ETHER
AldrichCPR
S525022-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S525022-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H30ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.953
Numéro MDL:
29,20 €