Principaux documents
S524840
2-METHOXY-5-NITROBENZYL 4-METHOXYPHENYL ETHER
AldrichCPR
S524840-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S524840-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.29
Numéro MDL:
29,20 €