Principaux documents
S521051
N-(4-AMINOBENZOYL)-GLUTAMIC ACID, ZINC SALT
AldrichCPR
S521051-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S521051-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O5Zn
Poids moléculaire :
329.61
Numéro MDL:
29,20 €