Principaux documents
S521019
1,1,1-PROPANETRIYL TRIS-(MERCAPTOACETATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.