Principaux documents
S520578
2,3,6,7-TETRAHYDRO-5,7,7-TRIMETHYL-5H-PYRROLO(1,2-A)IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.319
Numéro MDL:
Autres remarques