Documents
S51870
2',2''-(2,2'-OXYBIS(ETHANE-2,1-DIYL)BIS(OXY))BIS(2-(BENZHYDRYLOXY)-1,1'-BINAPHTHYL)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C70H54O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
975.208
Numéro MDL:
Autres remarques