Principaux documents
S516619
3-CHLORO-N-(3-NITROBENZYLIDENE)-ANILINE
AldrichCPR
S516619-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S516619-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.682
Numéro MDL:
29,20 €