Documents
S513598
3'-(2-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-3-YL)-1-HEXADECANESULFONANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H47N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.814
Numéro MDL:
Autres remarques