Principaux documents
S513032
TRIS(2-CYCLOHEXYLCYCLOHEXYL) BORATE
AldrichCPR
S513032-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S513032-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H63BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.713
Numéro MDL:
29,20 €