Principaux documents
S508993
N,N,5-TRIMETHYLFURFURYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.199
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.