Principaux documents
S507261
1,3-BUTANEDIOL DIACETATE
AldrichCPR
S507261-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S507261-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.198
Numéro MDL:
158,00 €