Principaux documents
S506451
METHYL 2-CYANO-3-(DIMETHYLAMINO)-ACRYLATE
AldrichCPR
S506451-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S506451-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
41,40 €