Principaux documents
S504955
3,6-DIMETHYL-3-HEPTANOL
AldrichCPR
S504955-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S504955-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.259
Numéro MDL:
110,00 €