Principaux documents
S501441
1-(CARBAMOYLMETHYL)-PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
S501441-250MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S501441-250MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.616
Numéro MDL:
160,00 €