Principaux documents
S500704
2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9-YL)-CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S500704-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S500704-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.363
Numéro MDL:
29,20 €