Principaux documents
S499234
5-BENZYLIDENE-2-THIOXO-3-P-TOLYL-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.427
Numéro MDL:
Autres remarques